Learn More
Globe Scientific Tubo de transporte autoportante universal con tapón de rosca
Código de producto. 31923465 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31923465 30 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 31923465 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 109220
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Tubos autoportantes con tapón de rosca
  • Fondo cónico con faldón
  • No graduados
  • No estériles
  • Dimensiones del tubo: 25 x 90 mm
  • Dimensiones de la tapa: 30 x 94 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 30 mL
Forma del fondo Conical
Material Polipropileno
Cantidad 500/Cs.
Esterilidad No estéril
Graduated No
Material del cierre Polietileno
Altura (métrico) 91.9 (con gorra)
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de producto Transport Tube