Learn More
Invitrogen™ Universal Rat Reference RNA for QuantiGene Assays
Código de producto. 31722848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31722848 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 31722848 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QS0641
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Universal Rat Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays.
Universal Rat Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays. The Universal Rat Reference RNA is composed of total RNA from 14 rat cell lines:
  • Blood, basophilic leukemia
  • Blood, T-lymphocyte, lymphoma
  • Blood, B-lymphoblast, hybridoma
  • Brain, glioma
  • Embryo, yolk sac carcinoma
  • Embryo, fibroblast, normal
  • Kidney, normal
  • Liver, hepatoma
  • Lung, alveolar macrophage, normal
  • Lung, alveolar type II, normal
  • Mammary gland, adenocarcinoma
  • Muscle, myoblast
  • Skin, normal
  • Testis, Leydig cell tumor
Equal quantities of DNase-treated total RNA from each cell line were pooled to make the universal control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Rata
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos
Tipo de producto ARN de referencia
Cantidad 10 μg
Fuente de muestra Cell Line
Condiciones de envío Hielo seco