Learn More
Thermo Scientific™ Abrazaderas de plataforma universales para MaxQ™ Agitadores orbitales de alto rendimiento
Código de producto. 12692785 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Abrazadera para microplacas
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
500 mL
Erlenmeyer de 6 l
Matraces
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 125 mL
Matraz Erlenmeyer de 2 L
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 250/300 mL
Matraz Erlenmeyer de 4 L
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Matraz de 2800 mL Fernbach
Microplacas
Viales, tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite Tamaño de la unidad
12692785 Abrazadera del matraz Erlenmeyer de 6 l cada uno
10474992 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 25 ml cada uno
10525433 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 50 ml cada uno
10729273 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 125 mL cada uno
11821271 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 250/300 mL cada uno
10535433 Abrazadera del matraz 500 mL cada uno
10084032 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 1 L cada uno
10452902 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 2 L 1 PCS
10462902 Abrazadera del matraz Matraz de 2800 mL Fernbach cada uno
11826763 Abrazadera para microplacas Microplacas cada uno
11736449 Inserto de espuma Viales, tubos 5 PCS
12682785 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 4 L cada uno
11910398 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 5 L cada uno
10338922 Kit de pinzas para matraces Matraces 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12692785 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 236018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    285.00€ / paquete de 1
    Ahorro 10.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Fije los recipientes con estas pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) pinza de microplaca
  • (2) pinzas para matraz de 25 ml
  • (2) pinzas para matraz de 50 ml
  • (2) pinzas para matraz de 125 ml
  • (4) pinzas para matraz de 250/300 ml
  • (4) pinzas para matraz de 500 ml
  • (2) pinzas para matraz de 1 l
  • (2) pinzas para matraz de 2 l
  • Tornillos de recambio
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Erlenmeyer de 6 l
Tipo de producto Abrazadera del matraz
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481
N.º de posiciones 0