Learn More
Thermo Scientific™ Abrazaderas de plataforma universales para MaxQ™ Agitadores orbitales de alto rendimiento
Código de producto. 10452902 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Abrazadera para microplacas
Kit de pinzas para matraces
Admite:
500 mL
Erlenmeyer de 6 l
Matraces
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 125 mL
Matraz Erlenmeyer de 2 L
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 250/300 mL
Matraz Erlenmeyer de 4 L
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Matraz de 2800 mL Fernbach
Microplacas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite Tamaño de la unidad
10452902 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 2 L 1 PCS
10474992 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 25 ml cada uno
10525433 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 50 ml cada uno
10729273 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 125 mL cada uno
11821271 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 250/300 mL cada uno
10535433 Abrazadera del matraz 500 mL cada uno
10084032 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 1 L cada uno
10462902 Abrazadera del matraz Matraz de 2800 mL Fernbach cada uno
11826763 Abrazadera para microplacas Microplacas cada uno
12682785 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 4 L cada uno
12692785 Abrazadera del matraz Erlenmeyer de 6 l cada uno
11910398 Abrazadera del matraz Matraz Erlenmeyer de 5 L cada uno
10338922 Kit de pinzas para matraces Matraces 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10452902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 236016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    165.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    4% Descuento
En stock
Fije los recipientes con estas pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) abrazadera para microplacas
  • (2) pinzas de matraces de 25 ml
  • (2) pinzas de matraces de 50 ml
  • (2) pinzas de matraces de 125 ml
  • (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
  • (4) pinzas de matraces de 500 ml
  • (2) pinzas de matraces de 1 l
  • (2) pinzas de matraces de 2 l
  • Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz Erlenmeyer de 2 L
Tipo de producto Abrazadera del matraz
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481