Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Código de producto. 11783554 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 10
De 1 a 14
De 5 a 9
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11783554 De 0 a 10 cada uno
11703564 De 5 a 9 cada uno
11763554 De 1 a 14 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11783554
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
  • Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
  • Gama económica de pH de 0 a 14
  • Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
  • La tabla de referencia muestra los cam
Especificaciones
Intervalo de pH De 0 a 10
Formato Rollo
Cantidad 1 rollo
Tipo Grado 911
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 10 mm