Learn More
Heidolph™ Plataforma perforada 1000
Código de producto. 10322702 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 1100 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
10322702 De 0 a 1100 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10322702 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5495910000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con Vibramax 100 y Rotamax 120
La plataforma perforada universal permite la disposición individual de los recipientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 1100 rpm
Tipo de producto Plataforma perforada
Dimensiones (L x An) 22 x 22 cm