Learn More
Vitlab™ Pipeta de llenado de caucho natural modelo universal
Código de producto. 10499382
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Pipeteador
Para utilizar con (equipo):
Para pipetas de hasta 100 ml
Material:
Caucho natural
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Material
10499382 Pipeteador Para pipetas de hasta 100 ml Caucho natural
1 options
Código de producto. 10499382 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 104199
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con caucho natural. Vitlab™ El llenador de pipetas de caucho natural modelo universal se utiliza para pipetear con pipetas volumétricas o medidoras.
  • Para pipetear con pipetas volumétricas o medidoras
  • Con 3 válvulas:
    • Válvula A: Liberación de aire
    • Válvula B: Llenado de líquido
    • Válvula E: Dispensación de líquido
Especificaciones
Material Caucho natural
Cantidad 1 unidad
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (equipo) Para pipetas de hasta 100 ml