Learn More
Solución de indicador de pH universal, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 × 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15683370 100 mL 100 ml
15603380 6 × 100 mL paquete de 6
15693370 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31282100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
pH 3-10
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Universal Indicator Solution Ph
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Número MDL MFCD00148741
Número UN 1170
pH 3 to 10
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 19°C (66.2°F)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Universal indicator solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol