Learn More
Invitrogen™ Universal Human Reference RNA for QuantiGene Assays
Descripción
Universal Human Reference RNA is an RNA extract used as a positive control in QuantiGene assays. The Universal Human Reference RNA is composed of total RNA from 10 human cell lines:
- Adenocarcinoma, mammary gland
- Melanoma
- Hepatoblastoma, liver
- Liposarcoma
- Adenocarcinoma, cervix
- Histiocytic lymphoma; macrophage; histocyte
- Embryonal carcinoma, testis
- Lymphoblastic leukemia, T lymphoblast
- Glioblastoma, brain
- Plasmacytoma; myeloma; B lymphocyte
Equal quantities of DNase-treated total RNA from each cell line were pooled to make the universal control.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ácidos nucleicos |
| Tipo de producto | ARN de referencia |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente de muestra | Cell Line |
| Condiciones de envío | Hielo seco |