Learn More
Buerkle™ Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10789782 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
PVDF
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
10789782 PVDF paquete de 10
10366031 Polipropileno 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10789782 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87100417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas; cónicas, conectores de manguera rectos para uso universal.
  • Conectores de manguera cónicos y rectos
  • PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 4 a 17 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Para utilizar con Manguera de 4 a 17 mm
Cantidad de embalaje 10/paq.
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Tamaño de los tubos Para diámetros de 4-17 mm
Forma Cilíndrico
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Tipo de producto Conector de tubos de manguera
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.