Learn More
Buerkle™ Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Conectores de manguera cónicos y rectos
- PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
- PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
- Esterilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 4 a 17 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistente a un temperatura de hasta 135 °C |
| Forma | Recto |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |