Learn More
VELP Scientifica™ Soporte H universal
Código de producto. 16584764 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
462 x 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16584764 462 x 430 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16584764
Marca: VELP Scientifica™ A00000366
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El soporte universal H garantiza estabilidad y compatibilidad con todos los agitadores de varillas VELP™.
  • Excelente solución para el uso de agitadores de varillas en bancos de laboratorio
  • Máxima estabilidad gracias a la forma H de la base
  • Máxima resistencia con materiales de primera calidad como aluminio y acero inoxidable, tratados de forma adecuada para resistir productos químicos y la corrosión
  • Es posible ajustar el soporte para adaptarlo a una superficie desigual
Especificaciones
Tipo Soporte de agitador
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 462 x 430 mm