Descripción
- Corning Las puntas de ajuste universal están diseñadas para proporcionar un ajuste confiable con la mayoría de las pipetas de las principales marcas. (Se puede solicitar o descargar una Guía de compatibilidad de puntas de pipeta desde Corning sitio web).
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido.
- 1-200 μLas puntas de ajuste universal L están graduadas en 250 μL, 500 μL, y 1.000 μVolúmenes L.
- Elija entre tres opciones de embalaje: las puntas en gradilla apilada cuentan con una pila de cinco gradillas, cada una con 96 puntas, sumando un total de 480 puntas en un diseño que permite ahorrar espacio. Las puntas envasadas a granel no son estériles y resultan económicas.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 200μ L |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Redondo |
| Envase | Gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Graduado | Sí |
| Material | Polipropileno |