Learn More
Spectrum Labs™ Tapón universal de tubos de diálisis
Código de producto. 15390792
Change view
Click to view available options
:
Anchura de sellado de 70 mm
Código de producto.
15390792 Anchura de sellado de 70 mm
1 options
Código de producto. 15390792 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 142174
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón universal de tubos de diálisis Spectrum Labs™ sella el tubo de diálisis de forma segura sin riesgo de fugas.
  • El uso de tapones resellables es el método preferido para sellar tubos de diálisis sin riesgo de fugas.
  • Los nudos atados son casi imposibles de abrir y volver a sellar y a menudo se traducen en membranas dañadas y con fugas.
  • Los tapones universales se utilizan con todo tipo de membranas.
  • Especialmente diseñado con bordes de sellado suaves
  • Tapón ideal para todo tipo de usos que crea un sellado fiable con todos los grados, tipos y grosores de membrana.
  • Para obtener los mejores resultados, seleccione un par de tapones que tengan una anchura de sellado de 4 a 10 mm más que la anchura plana del tubo de diálisis.
Especificaciones
Tipo de producto Tapón universal
Membrana Éster de celulosa Biotech, celulosa regenerada y PVDF
Material Poliamida 6.6 Dupont (Nylon )
Anchura (métrico) Anchura de sellado de 70 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color del tapón Azul
Tipo de tapón Tapón universal
Método de esterilización Radiación gamma u óxido de etileno
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 90 °C
Cantidad 10/paq.
Para utilizar con (aplicación) Todos los tipos de membrana