Learn More
IKA™ Molino universal por lotes
Código de producto. 10111361 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10111361 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10111361 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001603600
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Muele sustancias duras y quebradizas de hasta 250 ml con una velocidad fija de 20000 rpm. El molino universal por lotes IKA™cuenca con dos cámaras de molienda que pueden utilizarse alternativamente usando una unidad. Hoja M 21 incluida en la entrega
Molino para lotes adecuado para moler en seco sustancias duras y quebradizas de hasta 250 ml con una velocidad fija de 20 000 rpm.
  • La cámara de molienda de doble pared se puede enfriar con agua gracia a dos adaptadores de manguera
  • La cámara de molienda desmontable es fácil de limpiar
  • Las dos cámaras de molienda pueden funcionar alternativamente usando una unidad
  • Hoja M 21 incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto laminador
Capacidad (métrico) 250 mL
Certificaciones/conformidad IP 21, DIN EN 60529
Fondo (métrico) 170 mm
Requisitos eléctricos 230/115 V, 50/60 Hz, 550 W
Para utilizar con (equipo) Para la molienda en seco de sustancias duras y quebradizas, dos cámaras de molienda
Dureza Máx: 5 Mohs
Altura (métrico) 350 mm
Material Acero inoxidable
Velocidad 20.000 rpm
Tensión 230/115 V
Vatios 550 W
Anchura (métrico) 170 mm
Frecuencia 50/60 Hz