Learn More
S Murray and Co™ Tijeras de vendaje universales
Código de producto. 12962065
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
175 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12962065 175 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12962065 Proveedor S Murray and Co™ N.º de proveedor D917/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.30€
    13.07€ / paquete de 1
    Ahorro 4.23€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Utilice estas tijeras para cortar cualquier cosa, desde vendajes hasta malla de acero inoxidable.Las tijeras de vendaje universales S Murray™ son de alta resistencia pero ligeras con hojas de acero inoxidable y construcción sólida.
  • Acero chapado en níquel
  • Recto con una punta afilada
  • Para cortar cualquier cosa, desde vendajes hasta malla de acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de vendaje universales
Blade Style Recto
Longitud (métrico) 175 mm
Material Acero inoxidable