Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Código de producto. 16544802 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Abrazadera para matraces de 100/125 ml
Abrazadera para matraces de 250 ml
Abrazadera para matraces de 2 l
Abrazadera para matraces de 500 ml
Abrazadera para matraces de 50 ml
Abrazaderas para matraces de 1 l
Alfombrilla adhesiva, 14 x 14 cm
Plataforma Universal (Aluminio)
Plataforma plana con alfombrilla de goma
Soporte para tubos de 1,5 ml
Soporte para tubos de 15 ml
Soporte para tubos de 50 ml
Soporte universal
Dimensiones (L x An):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Dimensiones (L x An) unitSize
16544802 Soporte para tubos de 50 ml 262 x 112 mm cada uno
16504792 Plataforma Universal (Aluminio) 310 x 284 mm cada uno
16514792 Abrazadera para matraces de 50 ml 59 x 38 mm cada uno
16524792 Abrazadera para matraces de 100/125 ml 66 x 43 mm cada uno
16534792 Abrazadera para matraces de 250 ml 85 x 55 mm cada uno
16544792 Abrazadera para matraces de 500 ml 105 x 59 mm cada uno
16554792 Abrazaderas para matraces de 1 l 130 x 77 mm cada uno
16564792 Abrazadera para matraces de 2 l 168 x 91 mm cada uno
16574792 Alfombrilla adhesiva, 14 x 14 cm 140 x 140 mm cada uno
16584792 Plataforma plana con alfombrilla de goma 330 x 270 mm cada uno
16594782 Soporte universal 307 x 303 mm cada uno
16524802 Soporte para tubos de 1,5 ml 197 x 86 mm cada uno
16534802 Soporte para tubos de 15 ml 262 x 112 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16544802 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Soporte para tubos, 50 ml
Material Plástico
Dimensiones (L x An) 262 x 112 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 262 x 112 x 140 mm
Descripción Soporte para tubos de 50 ml
Para utilizar con (equipo) Agitador de balanceo, agitador rotativo, mezclador