Learn More
LAUDA Universa U 2040 M
Descripción
- Termostatos de refrigeración LAUDA Universa MAX de 5 in. Pantalla TFT en color
- Visualización simultánea de los valores de temperatura con gráfico histórico
- Navegar por menús claros en seis idiomas con símbolos de estado operativo
- Control fácil mediante cursor y teclas suaves
- Compresor inversor controlado por velocidad con válvulas de expansión electrónicas
- Ventiladores controlados por velocidad para mejorar la eficiencia energética
- Reducción de costes operativos y mayor vida útil
- Arranque dinámico hasta la temperatura de consigna
- Funcionamiento más silencioso
- Refrigerantes naturales con cantidad de refrigerante
- Refrigeración sostenible y respetuosa con el medio ambiente
- Bomba LAUDA Varioflex integrada (potente bomba de presión-succión)
- Ocho niveles de potencia seleccionables con distribución de flujo ajustable
- Equipado con interfaces Ethernet USB y WiFi como estándar
- Incluye el módulo Pt100/LiBus
- Control remoto con la app LAUDA Command (Profesional)
- Mantenimiento remoto usando LAUDA. Servicios LIVE
- Capacidad de calefacción de hasta 3,7 kW
- Sistema de refrigeración altamente eficiente - ahorro energético del 78%
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 21 L |
| Comunicaciones | Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 |
| Capacidad de refrigeración | 0.8 kW |
| Caudal | 32 L/min. |
| Tipo de bomba | Variopump (Bomba de presión con niveles de potencia) |
| Intervalo de temperatura | De -40 °C a +200 °C |
| Tipo | Baños de agua circulantes |
| Capacidad calorífica | 3.7 kW |
| Incluye | Tapa |
| Tipo de tapón | CEE7/7 |
| Mostrar más |