Learn More
LAUDA Universa PRO
Código de producto. 30968664
Cambiar vista
Click to view available options
Comunicaciones:
Ethernet, USB
Wi-Fi, Ethernet, USB
Tipo de tapón:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Comunicaciones Tipo de tapón
30968664 Wi-Fi, Ethernet, USB CEE7/7
30968653 Wi-Fi, Ethernet, USB BS1363
30968587 Ethernet, USB CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30968664 Proveedor LAUDA N.º de proveedor L003890
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Un termostato de inmersión con electrónica avanzada que proporciona un control de temperatura preciso para aplicaciones versátiles en laboratorio.
  • El termostato colgante LAUDA Universa PRO con electrónica avanzada garantiza una precisión precisa en el control
  • El todoterreno para aplicaciones versátiles en laboratorio
  • Color 3,5 in. La pantalla TFT con gráficos degradados ofrece navegación clara por menús en seis idiomas
  • Bomba de circulación ajustable en seis etapas para una distribución flexible del flujo
  • Equipado con interfaces Ethernet USB y WiFi como estándar
  • Control remoto con la app LAUDA Command (Profesional)
  • Mantenimiento remoto usando LAUDA. Servicios LIVE
  • Abrazadera de tornillo incluida para recipientes de baño de hasta 30 mm de grosor de pared y profundidad mínima de 150 mm
  • Capacidad de calefacción de hasta 2,8 kW
  • Bomba variable eficiente con seis etapas de potencia ajustables
Especificaciones
Comunicaciones Wi-Fi, Ethernet, USB
Caudal 22/ l/min
Tipo de bomba Variopump (Bomba de presión con niveles de potencia)
Intervalo de temperatura 30°C a 200°C
Tipo Baño de circulación de inmersión
Capacidad calorífica 2.8 kW
Tipo de tapón CEE7/7
Requisitos eléctricos De 200 a 240 V, 50/60 Hz