Learn More
Blue Box GB Unisex Disposable Socks
Código de producto. 13488728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
One Size
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13488728 One Size 200 pares
1 options
Código de producto. 13488728 Proveedor Blue Box GB N.º de proveedor TS200/UNISEX DISPOSABLE SOCKS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
These socks are designed to fit all ages, male and female. The socks do not have a defined heel and are tube-like in shape. Ideal for food production areas, manufacturing, laboratories, visitor centres where safety footwear is required or any general work place environment.
  • Weight per pair:15 g
  • Packaging: Individually Packaged in Pairs
  • Pack Size: 200 pairs Per box or 1000 pairs per outer carton
  • Product Dimension: 35 x 7 cm
  • Composition: 30% Polyester, 65% polypropylene, 5% elastic
  • Color: White with coloured stripes around the hem (sports style)
Especificaciones
Tamaño One Size
Sexo Unisex
Para utilizar con (aplicación) Clean room use and when using shared footwear
Peso (imperial) 0.6 oz.
Peso (métrico) 15 g
Material Polyester, Polypropylene, Elastic
Color White, Blue