Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de algodón unisex
Descripción
- Unisex
- Algodón puro
- Abrochado frontal oculto
- Algodón de 305 g 2 heritage 3111
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de poliéster para laboratorio |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Carbono |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 3 |
| Tamaño del tórax (métrico) | Entre 91,44 y 96,52 cm |
| Incluye | Tres bolsillos plastones |
| Mostrar más |