Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio unisex 65 % poliéster/35 % algodón
Código de producto. 11568102 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
Grande
XL
2XL
3XL
Longitud (métrico):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) unitSize
11568102 M 100 cm cada uno
11558102 S 92cm cada uno
11508112 3XL 132cm cada uno
11588102 XL 116cm cada uno
11598102 2XL 124cm cada uno
11578102 Grande 108 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11568102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricadas con un tejido de polialgodón preencogido de calidad. Las batas de laboratorio unisex 65 % poliéster/35 % algodón Fisherbrand™ son aptas para el lavado industrial a temperaturas de hasta 85 °C.
Batas de laboratorio, unisex
Lavables a 85°C.
Fabricadas conforme a los estándares de más alta calidad, las batas de laboratorio
unisex Fisherbrand son un producto exclusivo de Fisher Scientific. Fabricadas en tejido de polialgodón preencogido de alta calidad, son adecuadas para lavado industrial
a temperaturas de hasta 85°C. Incluyen dos bolsillos inferiores, bolsillo superior con accesorio para bolígrafo integrado, parte delantera con cierre de velcro oculto, abertura simple en la parte posterior para facilitar el movimiento. Este producto no es un producto EPI.
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio unisex
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Poliéster, Carbon
Color Blanco
N.º de bolsillos 3
Incluye Orificio de ventilación trasero individual con pestillo delantero oculto y 3 bolsillos de conexión
Longitud (métrico) 100 cm
Estructura 65% Polyester/35% Cotton