Learn More
Cole-Parmer™ Juego de cepillos de espuma universal
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
Espuma de pelusa suave que limpia delicadamente superficies sin absorber agua, lo que significa que las cerdas de la espuma nunca se apelmazan ni reblandecen. Estos cepillos de larga duración duran hasta diez veces más que los cepillos de calidad superior y hasta veinte veces más que las esponjas. El juego de tres cepillos incluye cepillos de limpieza de 229 mm y 457 mm, y un cepillo de instrumental de vidrio universal de 381 mm. Los cepillos de lavado se adaptan a instrumental de vidrio con cuello de 63,5 mm o más de anchura. El cepillo universal mide 19 mm de diámetro y se dobla para adaptarse a la forma del instrumental de vidrio. Cuando se dobla y gira, limpia las esquinas de vidrio que de otro modo serían inaccesibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Beaker/Bottle Brush |
| Bristle Material | Foam |
| Bristle Type | Flexible |
| Color-coded | No |
| Formulario | Foam |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Glassware |
| Tamaño | Universal, 9 in., and 18 in. Long |