Learn More
Buerkle™ UniSampler con lanza de succión
Código de producto. 10539421 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 250 a 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10539421 De 250 a 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10539421 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53141000
En stock
Buerkle UniSampler™ con lanza de succión asegura que el líquido solo entre en contacto con la manguera de succión y la botella de muestra original.
  • Tubo de succión PP, tubo de succión PVC
  • Incluye 5 frascos para muestras cada PP de 250 ml y 500 ml, bomba de vacío, adaptador universal para frascos para muestras, 20 juntas para frascos Seal-IT
  • Adaptador universal para frascos de PVC, para cuellos de botella de dimensiones nominales de Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm 50 mm, para frascos para muestras de 100–1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Polipropileno, PVC
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Lanza de succión, 5 frascos para muestras de propileno de 250 ml y 500 ml, bomba de vacío, adaptador universal para frascos para muestras, 20 precintos para frascos Seal-It
Capacidad (imperial) 8.45 oz.
Capacidad (métrico) De 250 a 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Para muestras líquidas a una profundidad determinada con precisión, con bomba de vacío manual
Longitud de la hoja (métrico) 100 cm