Learn More
Buerkle™ UniSampler con manguera
Código de producto. 10400581 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10400581 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10400581 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53142000
Controle sus entornos críticos
Usar código promocional 28022
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras Buerkle™ con manguera para lugares profundos y difíciles de alcanzar.
  • Manguera de succión PVC, de 2,50 m de longitud
  • Se completa en una práctica caja de transporte con botella de muestra de PP 1000 ml, bomba de vacío, adaptador de frasco universal, peso de manguera de AISI 304 (1.4301), 20 juntas de frasco Seal-IT
  • Adaptador universal para frascos de PVC, para cuellos de botella de dimensiones nominales de Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm 50 mm, para frascos para muestras de 100–1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable (V2A)
Incluye Manguera de succión de PVC de 2,5 m de longitud, se suministra completa en un práctico maletín de transporte que incluye un frasco para muestras de polipropileno de 1000 ml, bomba de vacío, adaptador para frasco para muestras de 100 a 1000 ml, peso de manguera de V2A, 20 precintos para frascos Seal-It
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Para lugares difíciles de alcanzar
Longitud (métrico) 2,5 m (manguera)