Learn More
uvex Guantes de seguridad Unilite Thermo
Código de producto. 15307142 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15307142 11 cada uno
17290461 7 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15307142 Proveedor uvex N.º de proveedor 6059311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    8.06€ / paquete de 1
    Ahorro 5.94€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
La composición de materiales de dos capas cuenta con acrílicos y lana virgen para garantizar un clima agradable en las manos y una mayor comodidad para el usuario. El revestimiento de polímeros proporciona resistencia mecánica a la abrasión y sigue siendo
  • Los guantes presentan una composición de material de dos capas de acrílico y lana virgen
  • El revestimiento de polímero en la palma permanece flexible incluso a bajas temperaturas
  • El revestimiento proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en áreas secas o ligeramente húmedas
  • Proporciona aislamiento térmico cuando está en contacto directo con objetos fríos
  • Es seguro para su uso en la manipulación de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Polímero
Color Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 11
Norma EN388 3131X
Para utilizar con (aplicación) Construcción, funcionamiento de la carretilla elevadora y refrigeración
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico, lana
Serie Unilite Thermo