Learn More
uvex Guantes de seguridad Unilite Thermo Plus
Código de producto. 17280461 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17280461 7 10 pares
15377132 9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17280461 Proveedor uvex N.º de proveedor 6059207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    84.33€ / 10 pares
    Ahorro 7.67€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
La composición de materiales de dos capas cuenta con acrílicos y lana virgen para garantizar un clima agradable en las manos y una mayor comodidad para el usuario. El revestimiento de polímeros proporciona resistencia mecánica a la abrasión y sigue siendo
  • Los guantes presentan una composición de material de dos capas de acrílico y lana virgen
  • El revestimiento de polímero en la palma permanece flexible incluso a bajas temperaturas
  • El revestimiento proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en áreas secas o ligeramente húmedas
  • Proporciona aislamiento térmico cuando está en contacto directo con objetos fríos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 511: 010
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero
Color Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 7
Norma EN388 3131X
Para utilizar con (aplicación) Construcción, funcionamiento de la carretilla elevadora y refrigeración
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico, lana
Serie Unilite Thermo Plus