Learn More
uvex Guantes de seguridad Unilite Thermo Plus
Código de producto. 15377132 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15377132 9 cada uno
17280461 7 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15377132 Proveedor uvex N.º de proveedor 6059209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    8.43€ / 1 pares
    Ahorro 5.57€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La composición de materiales de dos capas cuenta con acrílicos y lana virgen para garantizar un clima agradable en las manos y una mayor comodidad para el usuario. El revestimiento de polímeros proporciona resistencia mecánica a la abrasión y sigue siendo
  • Los guantes presentan una composición de material de dos capas de acrílico y lana virgen
  • El revestimiento de polímero en la palma permanece flexible incluso a bajas temperaturas
  • El revestimiento proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en áreas secas o ligeramente húmedas
  • Proporciona aislamiento térmico cuando está en contacto directo con objetos fríos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Polímero
Color Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 9
Norma EN388 3131X
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico, lana
Serie Unilite Thermo Plus