Learn More
uvex Guantes de seguridad frente a cortes de nivel C Unilite Thermo Plus
Código de producto. p-7230497 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17230461 7 10 pares
17240461 8 10 pares
17250461 9 10 pares
17260461 10 10 pares
17270461 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17230461 Proveedor uvex N.º de proveedor 6059107
Los guantes de seguridad de invierno combinan la protección contra riesgos térmicos con la protección frente a cortes de nivel C. El revestimiento de polímero mejora el agarre y sigue siendo flexible, incluso a bajas temperaturas.
  • Los guantes de seguridad de invierno combinan la protección térmica con la protección frente a cortes de nivel C
  • El sólido revestimiento de polímeros permanece flexible, incluso a bajas temperaturas
  • El revestimiento acrílico proporciona aislamiento cuando está en contacto directo con objetos fríos.
  • Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
  • Construcción de doble capa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 511: 02X
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero
Color Verde, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Vidrio
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 7
Norma EN388 3X42C
Para utilizar con (aplicación) Construcción, funcionamiento de la carretilla elevadora, trabajo en metal y refrigeración
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Serie Nivel de corte C Unilite Thermo