Learn More
uvex Guantes de seguridad frente a cortes de nivel C Unilite Thermo Plus
Código de producto. 17270461 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17270461 11 10 pares
17230461 7 10 pares
17240461 8 10 pares
17250461 9 10 pares
17260461 10 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17270461 Proveedor uvex N.º de proveedor 6059111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    128.14€ / 10 pares
    Ahorro 11.86€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes de seguridad de invierno combinan la protección contra riesgos térmicos con la protección frente a cortes de nivel C. El revestimiento de polímero mejora el agarre y sigue siendo flexible, incluso a bajas temperaturas.
  • Los guantes de seguridad de invierno combinan la protección térmica con la protección frente a cortes de nivel C
  • El sólido revestimiento de polímeros permanece flexible, incluso a bajas temperaturas
  • El revestimiento acrílico proporciona aislamiento cuando está en contacto directo con objetos fríos.
  • Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
  • Construcción de doble capa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 511: 02X
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero
Color Verde, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Poliamida, Vidrio
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 11
Norma EN388 3X42C
Para utilizar con (aplicación) Construcción, funcionamiento de la carretilla elevadora, trabajo en metal y refrigeración
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Serie Nivel de corte C Unilite Thermo