Description
- La construcción de dos capas de rizo acrílico y algodón proporciona una protección fiable en aplicaciones frías
- El revestimiento de PVC en la palma y los dedos mejora las capacidades de agarre
- Los guantes siguen siendo cómodos y flexibles, incluso a bajas temperaturas
- Proporciona aislamiento térmico cuando está en contacto directo con objetos fríos
- Protección mecánica para tareas de alta resistencia
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 511: 12X |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Naranja, Negro |
| Material | Acrílico, Felpa |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | 3231X |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos fríos, construcción, funcionamiento de la carretilla elevadora y refrigeración |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Show More |