Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes Unidur 6641
Código de producto. 15346972 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15346972 11 cada uno
17240411 6 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15346972 Proveedor uvex N.º de proveedor 6021011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.90€
    11.02€ / paquete de 1
    Ahorro 0.88€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Los guantes están fabricados con fibras HPPE de alta calidad. Cuenta con un revestimiento de poliuretano que mejora las capacidades de agarre y la resistencia a cortes de nivel B.
  • Guantes de montaje HPPE ligeros con revestimiento de poliuretano
  • El revestimiento proporciona resistencia mecánica a la abrasión y protección contra cortes de nivel 3/B
  • Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
  • Alto nivel de sensibilidad para tareas que requieren sensibilidad táctil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Gris
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material HPPE, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11
Norma EN388 4343B
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Unidur 6641