Learn More
Uniconazol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309182 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309182 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010084AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uniconazole
CAS 83657-22-1
Nombres de analitos o componentes Uniconazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H18 Cl N3 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (E)-(±)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, (βE)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, M 13144, Majic, Majic S 3307D, Pentefenzol, Prunit, S 07, S 327D, S 3307, S 3307D, Sumagic, Sumiseven, Uniconazole, XE 1019, XE 1019D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-10,14,20H,1-3H3/b13-8+
SMILES CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1)\n2cncn2
Nombre IUPAC (E)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 291.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1138 g/mol