Learn More
Huber Unichiller™ P025 OLÉ
Código de producto. 16681824
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -10 °C a +40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
16681824 De -10 °C a +40 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16681824 Proveedor Huber N.º de proveedor 3052.0022.98
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los unichillers ofrecen mejor eficiencia, presión estable y rendimiento de entrega con una temperatura constante del agua de enfriamiento en comparación con la refrigeración tradicional por agua del grifo. Los enfriadores recirculantes son adecuados para la eliminación de calor de procesos químicos, plantas técnicas de refrigeración o como suministro central de agua de refrigeración para laboratorios.
  • Unichiller P025 OLÉ con nuevo controlador OLÉ Chiller
  • Rango de temperatura: -10 a 40 °C
  • Capacidad de refrigeración 15 °C: 2,5 kW
  • Capacidad de refrigeración 0 °C: 2 kW
  • Bomba de presión máxima: 25 L/min / 2,5 bar
  • Conexión de bomba: G3/4 macho
  • Fuente de alimentación: 220-240 V 1~ 50 Hz
  • Con refrigerante R-449A
  • RS232/serial con los comandos LAI G, v, L (compatible con SpyLight)
  • Modelos Unichiller P: Bombas de circulación con alta presión de descarga para aplicaciones con caídas de presión elevadas
Specifications
Capacidad (métrico) 3.8 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración 2,5 kW a +15 °C
Caudal 25 l/min
Tipo de bomba Alta presión
Intervalo de temperatura De -10 °C a +40 °C
Tipo Chiller con recirculación
Requisitos eléctricos 1~ 50 Hz
Tensión 220/240 V