Learn More
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Código de producto. 15733057
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -10 °C a +40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
15733057 De -10 °C a +40 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15733057 Proveedor Huber N.º de proveedor 3052.0020.98
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los unichillers ofrecen mejor eficiencia, presión estable y rendimiento de entrega con una temperatura constante del agua de enfriamiento en comparación con la refrigeración tradicional por agua del grifo. Los enfriadores recirculantes son adecuados para la eliminación de calor de procesos químicos, plantas técnicas de refrigeración o como suministro central de agua de refrigeración para laboratorios.
  • Unichiller 025w OLÉ con nuevo controlador OLÉ Chiller
  • Rango de temperatura: -10 a 40 °C
  • Capacidad de refrigeración 15 °C: 2,5 kW
  • Capacidad de refrigeración 0 °C: 2 kW
  • Bomba de presión máxima: 29 L/min / 1,0 bar
  • Conexión de bomba: G3/4 macho
  • Conexión de agua de refrigeración: G1/2 macho
  • Fuente de alimentación: 220-240 V 1~ 50 Hz
  • Con refrigerante R-449A
  • RS232/serial con los comandos LAI G, v, L (compatible con SpyLight)
Spezifikation
Capacidad (métrico) 3.8 L
Tipo de condensador Refrigerado por agua
Capacidad de refrigeración 2,5 kW a +15 °C
Tipo de bomba Estándar
Intervalo de temperatura De -10 °C a +40 °C
Tipo Chiller con recirculación
Requisitos eléctricos 1~ 50 Hz
Tensión 220/240 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.