Learn More
ABEBA™ Zapatos Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Código de producto. 16358001
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16358001 40 1 par
16308001 35 1 par
16318001 36 1 par
16328001 37 1 par
16338001 38 1 par
16348001 39 1 par
16368001 41 1 par
16378001 42 1 par
16388001 43 1 par
16398001 44 1 par
16308011 45 1 par
16318011 46 1 par
16328011 47 1 par
16338011 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16358001 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 31740/40
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Zapatos ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2 fabricados con microfibra resistente al agua y a los productos químicos con una suela de PU/TPU antideslizante.
  • Comodidad, seguridad e higiene.
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Zona del empeine con banda elástica.
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Sin costuras laterales
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Color Blanco
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Tipo de orejeta Acolchado
Material Microfibra
Tamaño 40
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo
Material de la suela Poliuretano, poliuretano termoplástico
Modelo Zapatos antideslizamiento
Material del dedo del pie Acero
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua
Waterproof Sí