Learn More
ABEBA™ Zapatillas de trabajo blancas Uni6 O2
Código de producto. 16338101
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16338101 35 1 par
16348101 36 1 par
16358101 37 1 par
16368101 38 1 par
16378101 39 1 par
16388101 40 1 par
16398101 41 1 par
16308111 42 1 par
16318111 43 1 par
16328111 44 1 par
16338111 45 1 par
16348111 46 1 par
16358111 47 1 par
16368111 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16338101 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 36729/35
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatillas de trabajo blancas ABEBA™ Uni6 O2 fabricadas con tela resistente al desgarro y al agua con una suela de PU/TPU antideslizante.
  • Ligeras, flexibles, resistentes al agua
  • Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejidos resistentes al agua y al desgarro
  • Cierre sencillo con cordones
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD
Tipo de tapón Cordones
Color Blanco
Material de ojales Acero inoxidable
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Material Textiles
Tamaño 35
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Poliuretano, poliuretano termoplástico
Modelo Deportivo
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua
Waterproof Sí