Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo sin cordones blancos Uni6 O2
Código de producto. 16308121
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16308121 38 1 par
16378111 35 1 par
16388111 36 1 par
16398111 37 1 par
16318121 39 1 par
16328121 40 1 par
16338121 41 1 par
16348121 42 1 par
16358121 43 1 par
16368121 44 1 par
16378121 45 1 par
16388121 46 1 par
16398121 47 1 par
16308131 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16308121 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 36740/38
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Zapatos de trabajo sin cordones blancos ABEBA™ Uni6 O2 fabricados con microfibra resistente al agua y a los productos químicos con una suela de PU/TPU antideslizante.
  • Higiene, comodidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble Active Comfort
  • Lavables a 30 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD
Color Blanco
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Material Microfibra
Tamaño 38
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Poliuretano, poliuretano termoplástico
Modelo Zapatos antideslizamiento
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua
Waterproof Sí