Learn More
ABEBA™ Zapatillas de trabajo azules Uni6 O1
Código de producto. 16398161
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16398161 45 1 par
16398151 35 1 par
16308161 36 1 par
16318161 37 1 par
16328161 38 1 par
16338161 39 1 par
16348161 40 1 par
16358161 41 1 par
16368161 42 1 par
16378161 43 1 par
16388161 44 1 par
16308171 46 1 par
16318171 47 1 par
16328171 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16398161 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 36773/45
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Zapatillas de trabajo azules ABEBA™ Uni6 O1 fabricadas con tejido de punto repelente al agua con una suela de PU/TPU antideslizante.
  • Transpirabilidad, ligereza, comodidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto repelente al agua y transpirable
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, O1, FO, SRC, ESD
Tipo de tapón Cordones
Color Azul
Material de ojales Acero inoxidable
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Material Textiles
Tamaño 45
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Poliuretano, poliuretano termoplástico
Modelo Zapatillas
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340