Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras Uni6 S3 ESD
Descrizione
- Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo según EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Specifica
Specifica
| Color | Negro |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 37 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | S3 SRC ESD |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?