Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras Uni6 S3 ESD
Código de producto. 17131175
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño unitSize
17131175 35 1 par
17141175 36 1 par
17131185 45 1 par
17141185 46 1 par
17151185 47 1 par
17161185 48 1 par
17151175 37 1 par
17161175 38 1 par
17171175 39 1 par
17181175 40 1 par
17191175 41 1 par
17101185 42 1 par
17111185 43 1 par
17121185 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17131175 Supplier ABEBA™ Supplier No. 31676/35
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Zapatillas deportivas transpirables y repelentes al agua fabricadas con tejido de punto, suela antideslizante de PU/TPU, puntera de acero y antiperforación textil
  • Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD disipativo según EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto transpirable y repelente al agua
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Specifications
Color Negro
Material Tela de punto
Tamaño 35
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto S3 SRC ESD