Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras Uni6 S3
Código de producto. 17191115
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17191115 42 1 par
17121115 35 1 par
17131115 36 1 par
17121125 45 1 par
17131125 46 1 par
17141125 47 1 par
17151125 48 1 par
17141115 37 1 par
17151115 38 1 par
17161115 39 1 par
17171115 40 1 par
17181115 41 1 par
17101125 43 1 par
17111125 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17191115 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 1676/42
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas en tejido repelente al agua y transpirable, con suela antideslizante de PU/TPU, puntera de acero y entresuela antiperforación textil
  • Comodidad, seguridad y estilo.
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto transpirable y repelente al agua
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble
  • Comodidad activa
Specifications
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
Color Negro
Material Tejido de punto
Tamaño 42
Material del dedo del pie Acero
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto S3 SRC