Learn More
ABEBA™ Zapatillas de trabajo negras Uni6 O2
Descripción
- Ligeras, flexibles, resistentes al agua
- Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejidos resistentes al agua y al desgarro
- Cierre sencillo con cordones
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de ojales | Acero inoxidable |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Textiles |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Modelo | Deportivo |
| Mostrar más |