Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 O2 ESD
Código de producto. 17191295
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17191295 43 1 par
17111295 35 1 par
17121295 36 1 par
17111305 45 1 par
17121305 46 1 par
17131305 47 1 par
17141305 48 1 par
17131295 37 1 par
17141295 38 1 par
17151295 39 1 par
17161295 40 1 par
17171295 41 1 par
17181295 42 1 par
17101305 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17191295 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 36775/43
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 fabricadas en tejido repelente al agua y transpirable, con suela antideslizante de PU/TPU
  • Calzado de trabajo ligero y cómodo
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto antracita transpirable y repelente al agua
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Antracita
Material Tela de punto
Tamaño 43
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto O2 SRC ESD