Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 6780
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Microfibra
- Blanco
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla Soft Comfort reemplazable M (n.º de artículo 350112)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 39 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 6780 |