Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 6760
Código de producto. 15692118
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15692118 43 1 par
15612118 35 1 par
15622118 36 1 par
15632118 37 1 par
15642118 38 1 par
15652118 39 1 par
15662118 40 1 par
15672118 41 1 par
15682118 42 1 par
15602128 44 1 par
15612128 45 1 par
15622128 46 1 par
15632128 47 1 par
15642128 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15692118 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 6760/43
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire. Tratamiento Sanitized™
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Piel funcional con patrón de panal
  • Blanco
  • Entresuela de espuma de PU
  • Suela de TPU antideslizante
  • Plantilla Soft Comfort reemplazable M (n.º de artículo 350112)
  • Tratamiento Sanitized.
  • Antiestático
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Resistente a arañazos
  • Repelente de agua
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 43
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 6760