Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 36780
Código de producto. 15670638
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15670638 37 1 par
15650638 35 1 par
15660638 36 1 par
15680638 38 1 par
15690638 39 1 par
15600648 40 1 par
15610648 41 1 par
15620648 42 1 par
15630648 43 1 par
15640648 44 1 par
15650648 45 1 par
15660648 46 1 par
15670648 47 1 par
15680648 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15670638 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 36780/37
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial con iones de plata que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Entresuela de espuma de PU
  • Suela de TPU antideslizante
  • Plantilla Soft Comfort reemplazable M (n.º de artículo 350112)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 37
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 36780