Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31763
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Piel funcional
- Azul oscuro
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante.
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122).
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
- Repelente de agua
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Azul |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 31763 |
| Material del dedo del pie | Acero |