Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1760
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Piel funcional con patrón de panal
- Blanco
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 con plantilla intercambiable acc Wave (art. 3576)
- Repelente de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1760 |
| Material del dedo del pie | Acero |