Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1752
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel suave.
- Negro/marrón
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Modelo descatalogado
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1752 |
| Material del dedo del pie | Acero |